Documenti fondamentali
605239
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
SILAC Amino Acid, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6, 13C Labeled L-leucine
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’320.00
250 MG
CHF 2’240.00
CHF 1’320.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’320.00
250 MG
CHF 2’240.00
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)213CH13CH213CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’320.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Leucine is a non-polar ketogenic amino acid. It can be metabolised to acetoacetate and acetyl coenzyme A.[1][2] Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.[3][4][5]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)
The incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver at very short time intervals after administration.
Simkin JL and Sutton CR
The Biochemical Journal, 77, 489-492 (1960)