Documenti
768944
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine hydrochloride
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Amino-4-pentyne hydrochloride, 4-Pentynylamine hydrochloride, 5-Amino-1-pentyne hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N· HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.59
Beilstein:
7376466
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4