Documenti fondamentali
90257
Supelco
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
PFB-Br, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
Scegli un formato
1 G
CHF 36.40
5 G
CHF 120.00
CHF 36.40
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 36.40
5 G
CHF 120.00
About This Item
Formula condensata:
C6F5CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.99
Beilstein:
647808
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.05
CHF 36.40
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
174-175 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Learn more in the Product Information
It is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionization-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3