90139
Schisandrin A
analytical standard
Sinonimo/i:
Deoxyschisandrin, Deoxyschizandrin, Schizandrin A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?