379824
Persolfato di potassio
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Perossodisolfato di potassio
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.3 (vs air)
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
Protocolli
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.