The exact concentrations of Na2CO3 and NaHCO3 are listed in the Certificate of Analysis (COA) for each lot.
88975
Bicarbonate buffer solution
BioUltra, >0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
>0.1 M Na2CO3
>0.2 M NaHCO3
Impurezze
insoluble matters, passes filter test
metal traces
pH
9.5±0.2
Densità
1.02 g/mL at 20 °C
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: <0.02
λ: 280 nm Amax: <0.02
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Hi what's the exact concentration of it? i saw >0.1 M Na2CO2 and >0.2 M NaHCO3
1 answer-