Documenti fondamentali
81408
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 30,000
Sinonimo/i:
PS
Scegli un formato
250 MG
CHF 65.70
1 G
CHF 186.00
CHF 65.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 65.70
1 G
CHF 186.00
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 65.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~31000
Mp ~32500
Mw ~32000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 2,500
Supelco
327719
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 1,000
Supelco
81402
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
81411
Polystyrene
Questions
  1. 81408 polystyrene i want to know is it in powder form, I need it in powder form.
    1 answer
    1. This product is in powdered format.