81406
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 10,000
Sinonimo/i:
PS
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~8950
Mp ~10250
Mw ~9500
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?