Merck
76552
Polystyrene (low molecular) Standard ReadyCal Set M(p) ~250-65000
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
Other Notes
ReadyCal Standards are polymer cocktails pre-weighed into autosampler vials for the convenient calibration of GPC/SEC/GFC systems.
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing four polystyrenes of different molar masses. Molar masses range from ~266 to ~66,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
Sufficient material provided for at least 10 calibrations.
Suitable for calibrations in THF, toluene, DMF, DMAc, chloroform, TCB, DCB and NMP.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)