Documenti fondamentali
80529
Supelco
2-Hydroxy-3-methylvaleric acid
mixture of diastereomers, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 167.00
CHF 167.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 167.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NB.21
CHF 167.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)