55875
2-Hydroxy-4-(methylthio)butyric acid calcium salt
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Calcium 2-hydroxy-4-(methylthio)butyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CCSC
InChI
1S/2C5H10O3S.Ca/c2*1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2*4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
ABRVDWASZFDIEH-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1