Documenti
78047
Supelco
3-Hydroxy-DL-kynurenine
analytical standard
Sinonimo/i:
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)