Documenti fondamentali
76166
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl palmitate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl palmitate, Hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H35NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.52
Beilstein:
1891754
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
~60 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)