Documenti fondamentali
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.34
Beilstein:
1256801
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
for fluorescence
Saggio
≥98.0% (TLC)
Punto di fusione
41-42 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
alcohols: soluble
Fluorescenza
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
suitable as fluorogenic substrate for lipases
Altre note
Fluorogenic substrate for lipase
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)