72405
1,2-dimetossietano
analytical standard
Sinonimo/i:
mono-glyme, Dimetilglicole, Etilenglicole dimetil etere, Monoglyme
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
48 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Temp. autoaccensione
396 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
10.4 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
P. ebollizione
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−58 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?