150495
Isopentyl nitrite
96%
Sinonimo/i:
Isoamyl nitrite
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Colore
colorless to green-yellow
colorless to yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. eboll.
99 °C (lit.)
Punto di fusione
<-80 °C
Solubilità
water: soluble 0.38 g/L at 25 °C
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a radical initiator to functionalize multi-walled carbon nanotubes.
- as a reagent in the preparation of 4-carboxy-phenyl diazonium salt tetrafluoroborate.
- in the synthesis of peroxynitrite (ONOO-).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
nanotubes with aniline derivatives