71496
Sodium phosphate monobasic
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystals
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Solubilità
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
applicazioni
sample preparation
Stringa SMILE
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as an inorganic phosphate source in cell culture media.
- in preparation of phosphate buffered saline.
- in preparation of phosphate buffer in glucose assay.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?