S9638
Fosfato di sodio
ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
98.0-102.0%
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.