60386
Potassium iodate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
>99.5%
Qualità
certified by BAM
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
560 °C (lit.)
Densità
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to NIST SRM
- High-quality standard offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)