70167
Malt extract
suitable for microbiology, Purified and clarified malt extract, supplemented with growth factors
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
chlorides, ~2%
reducing sugars (as maltose), ≥60%
Residuo alla calcinazione
~3%
Perdita
~6% loss on drying
pH
5-6 (3% in H2O)
Solubilità
H2O: 3%, faintly turbid, yellow
applicazioni
microbiology
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.