1.05391
Malt extract
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Malt extract, Malt extract powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 500 g
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Store dry and tightly closed)
Colore
brownish-yellow Powder
pH
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
17 g/L
Densità bulk
590 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Appearance (description): fine powder
Identity: passes test
pH-value (2 %; water): 4.5 - 6.0
Sulfated ash (800 °C): ≤ 3.0 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3