Documenti
68190
Sigma-Aldrich
4-Methyloctane
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.26
Beilstein:
1730896
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
P. eboll.
140-142 °C (lit.)
Densità
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(C)CCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)