Documenti fondamentali
67500
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-hexene
≥98.0% (GC)
Scegli un formato
5 ML
CHF 53.80
CHF 53.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 53.80
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1732620
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 53.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.401
P. ebollizione
86-88 °C (lit.)
Densità
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)