Documenti fondamentali
68170
Sigma-Aldrich
2-Methyloctane
≥99.0% (GC)
Scegli un formato
5 ML
CHF 320.00
CHF 320.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 320.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.26
Beilstein:
1696918
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 320.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.403
P. ebollizione
140-144 °C (lit.)
Densità
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Nonano anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296821
Nonano
Decane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
457116
Decane