03641
Dansyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride, DNSCl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Solubilità
acetone: 0.2 g/10 mL, clear to slightly turbid, yellow to very dark yellow-orange
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?