67398
Sodium nitrite
analytical standard
Sinonimo/i:
E250
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.999% trace metals basis
98.0-102.0% (RT)
Temp. autoaccensione
914 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
271 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?