Documenti fondamentali
QC1153
Supelco
Nitrite
certified reference material
Scegli un formato
2 ML
CHF 65.70
CHF 65.70
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 65.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 65.70
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-028-3
Concentrazione
in H2O
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4