67000BC
TRANSIA® AG Listeria Kit
suitable for ELISA testing in Environmental, and Food and Beverages
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TRANSIA® AG Listeria, BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
agenzia
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Nome Commerciale
TRANSIA®
Forma fisica
liquid
Durata
6‑15 mo.
Confezionamento
pkg of 504
pkg of 96
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 67000-504
BioControl Systems 67000-96
TRANSIA®
tecniche
ELISA: suitable
input
food(s)
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Labor saving single-step enrichment in Demi-Fraser Broth for all samples.
- Validated to provide results in 48 hours for both environmental surfaces and food samples.
- Breakaway wells allow you to use only the number of tests required for your samples, helping to reduce waste and keep testing costs low.
- Available in convenient 96 test or 504 test kits.
Componenti
Metodo analitico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
TRANSIA AG (Enzyme ImmunoAssay) and TRANSIA® PLATE incorporate proven antibody-antigen "sandwich" assay technology for the detection of food borne pathogens in both product and environmental samples