650188
Methanol solution
suitable for HPLC, contains Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v)
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfoxide:Methanol solution
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Methanol solution, (Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
410 mmHg
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
5.5-44 % (lit.)
Concentrazione
(Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
tecniche
HPLC: suitable
P. eboll.
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-98 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 20 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
mixture
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?