Documenti fondamentali
62103
Supelco
Lewatit® TP 207
sodium form
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Livello qualitativo
Descrizione
weakly acidic cation exchanger
Stato
particles (spherical)
Umidità
53-58%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
45-60% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Gruppo funzionale matrice
iminodiacetic acid functional group
Dimensione particelle
400-1250 μm
Capacità
2.2 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
affinity
Applicazioni
Chelating resin especially suited for the selective binding of heavy metal cations from weakly acidic to weakly basic solutions.
Note legali
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)