20281
Florisil®
100-200 mesh, fine powder
Sinonimo/i:
Magnesio silicato, Magnesio silicato attivato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
standard
Livello qualitativo
Stato
fine powder
Confezionamento
jar of 454 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
289 m2/g
Matrice
Magnesium silicate hydrate
Gruppo funzionale matrice
magnesium silicate hydrate
Dimensione particelle
100-200 mesh
74-149 μm
Dimensione pori
60 Å mean pore size
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?