Documenti
GF56924466
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
100g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
BI076100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141706
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 569-244-66
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3