60338
Potassium bicarbonate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.7% (calc. based on dry substance, T)
Impurezze
≤0.003% sulfur compounds (as SO4)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)