59799
4-(Diethylaminomethyl)benzhydrazide
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Diethylaminomethyl)benzoic acid hydrazide, 4-(Diethylaminomethyl)benzoic hydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Qualità
LiChropur™
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NN)C1=CC=C(CN(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H19N3O/c1-3-15(4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)14-13/h5-8H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,14,16)
GIGSNSOHCRCJJS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)