Documenti
R480231
3-(2,2-DICHLORO-VINYL)2,2-DIMETHYL-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID (3-NITRO-PH)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H14Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.185
Numero MDL:
Altre note