Documenti fondamentali
660450
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl(3-oxobutanoic acid) functionalized silica
nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF
Sinonimo/i:
Carboxylic acid-functionalized silica colloid
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
dispersion
Concentrazione
2.5 % (w/v) in DMF
Dimensione particelle
~15 nm (DLS)
P. ebollizione
143-153 °C
Densità
0.927 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Dispersion may settle. Shake well before use.
Used for the self-assembly of nano-scale monolayers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
90.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Galow, T.H. et al.
Advanced Materials, 12, 576-576 (2000)