56180
Urea
analytical standard
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?