Passa al contenuto
Merck
Tutte le immagini(1)

Documenti fondamentali

55178

Supelco

Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)

for spectrophotometric det. of Ca, Sc, U(VI), ≥95.0% (HPLC)

Sinonimo/i:

2,2′-(Ethanediylidenedinitrilo)diphenol, Calcium red, GBHA

Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali


About This Item

Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Beilstein:
2808815
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000

Saggio

≥95.0% (HPLC)

Qualità

for spectrophotometric det. of Ca, Sc, U(VI)

tecniche

titration: suitable

Punto di fusione

203-211 °C (lit.)

Stringa SMILE

Oc1ccccc1\N=C\C=N\c2ccccc2O

InChI

1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,17-18H/b15-9+,16-10+
FZKAPSZEPRQQGK-KAVGSWPWSA-N

Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti


Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.

Se ti serve aiuto, non esitare a contattarci Servizio Clienti

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica.