Documenti fondamentali
53699
Supelco
1-Hexen-3-ol
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.424-1.432
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C (lit.)
Densità
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)