Documenti fondamentali
316911
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 57.50
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 57.50
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3
BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)