Documenti
53477
Millipore
CFC Selective Supplement
ready-to-use, for Pseudomonas spp., suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Pseudomonas Selective Supplement, Cetrimide Fucidin Cephaloridine Selective Supplement
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agenzia
according to ISO 13720:2010
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 5 ampules
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Descrizione generale
The CFC Selective Supplement is a microbiological medium supplement designed for the selective isolation of Pseudomonas species. The supplement facilitates the growth of desired Pseudomonas species while inhibiting others. Each vial of supplement is sufficient for preparing 500 mL of medium.
Applicazioni
CFC Selective Supplement is used for the selective isolation of Pseudomonas species in a variety of testing environments, including clinical, environmental, food and beverage, and pharmaceutical testing.
Componenti
per vial sufficient for 500 mL medium
Cetrimide 5mg, Fucidin 5mg, Cephaloridine 25mg
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Glicerolo BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49767
Glicerolo
Cetrimide agar Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
Millipore
1.05284
Cetrimide agar
D-Cycloserine
Sigma-Aldrich
30020
D-Cycloserine
Cetrimide Agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
22470
Cetrimide Agar