23100
Cloralio
crystallized, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Tricloroacetaldeide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
solid
Qualità
crystallized
Punto di fusione
57 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A reactant in the asymmetric synthesis of β-trichloromethyl-β-hydroxyketones by reacting with chiral imines.
- A water carrier for the efficient deprotectionof acetals, dithioacetals, and tetrahydropyranyl ethers in organic solvents.
- A reactant to synthesize 2-(hydroxyimino)-N-(2-iodophenyl)acetamide using 2-iodoaniline in the presence of hydrochloric acid, sodium sulfate, and hydroxyamine hydrochloride.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges