Documenti fondamentali
52096
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
Scegli un formato
10 MG
CHF 361.00
CHF 361.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 361.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H45NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 361.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
XKAZIAFZAQAHHG-NHCUHLMSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)