Documenti fondamentali
76771
Supelco
cis,cis-9,12-Octadecadienoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Linoleoyl-L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H45NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NB.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (LC/MS)
Attività ottica
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)