Documenti fondamentali
51624
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H47NO5
Peso molecolare:
441.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22-,23-/m1/s1
YBCVTTMMURGSEY-MLDHBFCZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)