Vai a
52002
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 349.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H41NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
CHF 349.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
GFAZJTUXMHGTOC-RTBURBONSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
498535209654253
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marten Szibor et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(2), 148137-148137 (2019-12-12)
Electron transfer from all respiratory chain dehydrogenases of the electron transport chain (ETC) converges at the level of the quinone (Q) pool. The Q redox state is thus a function of electron input (reduction) and output (oxidation) and closely reflects
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
52002-50MG04061834113126
52002-10MG04061834113119