Documenti fondamentali
51869
Supelco
Cesium chloride buffer
for flame atomic absorption spectrometry
Sinonimo/i:
Cesium chloride solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Codice UNSPSC:
41116004
Grado
for flame atomic absorption spectrometry
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
49.5-50.4 g/L CsCl in H2O
Densità
1.031-1.041 g/mL at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Altre note
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
102039
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8