Documenti
219650
Millipore
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
Sinonimo/i:
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (silver nitrate titration)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 500 mg/mL
Cationi in tracce
Pb: ≤0.01%
Attività estranea
DNases, RNases, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses. Absorbance: (3 M, H2O, 260 nm): ≤0.1; (3 M, H2O, 280 nm): ≤0.02.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2