Documenti fondamentali
1.02038
Supelco
Cesium chloride
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Cesium chloride
Scegli un formato
25 G
CHF 215.00
100 G
CHF 646.00
CHF 215.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 215.00
100 G
CHF 646.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-600-2
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Stato:
solid
Solubilità:
1860 g/L
CHF 215.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
646 °C
Solubilità
1860 g/L
Densità
3.97 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1800 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Li (Lithium): ≤ 0.00005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Rb (Rubidium): ≤ 0.008 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1