562599
Cesium chloride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cesium monochloride
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
645 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to fabricate homogeneous perovskite films with high crystallinity and preferential orientation. These films enhance the power conversion efficiency of solar cells.[1]
- To synthesize blue emission lead-free antimony Cesium halide Qdots of high PLQY of 46%[2] and Mn-Doped Cs2Na1–xAgxBiCl6 double perovskites for engineering the band gap and tailoring the energy transfer.[3]
- To fabricate polyoxometalate electrode materials for Li-ion batteries. The addition of CsCl enhances the thermal stability and cycling stability of the battery cell.
- To prepare a density gradient solution for the separation of nucleic acids.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.